Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cisteína, 98 %
Código de producto. 11498643
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11498643
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10435.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-cisteína se utiliza como precursor en productos alimenticios, farmacéuticos y de cuidado personal. Participa activamente en la obtención de sabores como el sabor de la carne obtenido al reaccionar con azúcares. También se utiliza para la disociación de enlaces disulfuro en la queratina del cabello. Desempeña un papel importante como materia prima clave para la fabricación de N-acetil-L-cisteína, S-carboximetil-L-cisteína y L-cisteína base. Su derivado, la N-acetil-L-cisteína se utiliza como suplemento dietético. Actúa como un antídoto contra la sobredosis de acetaminofén y previene la insuficiencia hepática. Protege los nervios de la oxidación y, de esta forma, previene enfermedades como el alzheimer y el parkinson. Es un aminoácido esencial que se utiliza como alimento animal especialmente para las ovejas y es responsable del crecimiento de la lana.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácido acético y amoniaco acuoso. Insoluble en éter, acetona, acetato de etilo, benceno, disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-90-4
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.154
Número MDL MFCD00064306
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Beilstein 1721408
Índice Merck 14,2781
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetic acid and aqueous ammonia. Insoluble in ether,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Rotación óptica +7.9° (c=5 in 5N HCl)
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza ≥98%