Learn More
Clorhidrato de éster etílico L-cisteína, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride is widely used in food additive, cosmetic, pharmaceutical area.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico L-cisteína se utiliza ampliamente en aditivos alimentarios, cosméticos y el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Presenta propiedades higroscópicas. Debe almacenarse lejos de la humedad y de los agentes oxidantes. No compatible con agentes oxidantes ni el agua.
El clorhidrato de éster etílico L-cisteína se utiliza ampliamente en aditivos alimentarios, cosméticos y el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Presenta propiedades higroscópicas. Debe almacenarse lejos de la humedad y de los agentes oxidantes. No compatible con agentes oxidantes ni el agua.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Cysteine ethyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 123°C to 125°C |
Beilstein | 3562600 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.67 |
Rotación óptica | −12° (c=1 in 1N HCl) |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de éster etílico L-cisteína, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido