Learn More
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15189163
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15189163 Tienda Thermo Scientific Productos
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 15189163
Marca: Thermo Scientific Acros 111800025
Solicitar formato a granel o personalizado
La L-cistina, n.º de CAS 56-89-3 es el enantiómero zurdo del aminoácido que contiene azufre, cistina, purificado para su uso en aplicaciones de biología molecular y química analítica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La L-cistina es un derivado del aminoácido cisteína
  • La cistina no se considera uno de los veinte aminoácidos comunes, pero actúa como metabolito en algunas especies
  • Puede actuar como antioxidante en forma y reducir el envejecimiento, la inflamación y el daño tisular
Aplicaciones
  • Se utiliza como aditivo para los medios de cultivo celular
  • Diseñado para aplicaciones de bioquímica, como HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.292
Número MDL MFCD00064228
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Punto de fusión 260.0°C to 261.0°C
Amonio 200ppm max.
Color Blanco a beige
Cloruro 200ppm max.
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5 % max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Beilstein 04, 507
Rotación específica − 224.00
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 2779
Ceniza sulfatada 0.1 % max.
Información de solubilidad Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido fusionado, cristales o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464573 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
Número de loteA0460418 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
Número de loteA0449823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
Número de loteA0459235 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
Número de loteB0148455 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog Number111800025,111805000,111801000
Nombre del producto
  • L-Cystine
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >