Learn More
L-DOPA, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18722494
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Dopamine precursor
Immediate precursor of dopamine, produced by tyrosine hydroxylase. Displays antiParkinsonian activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-DOPA
CAS 59-92-7
Fórmula molecular C9H11NO4
Número MDL MFCD00002598
Cantidad 50 mg
Sinónimo levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
Clave InChI WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 197.19
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Porcentaje de pureza >99%