Learn More
L-(-)-glucosa, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448107
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11448107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17496.03
Solicitar formato a granel o personalizado
L-(-)-Glucose is an enantiomer of the more common D-glucose a naturally occurring carbohydrate used in an abundance of cellular processes. L-Glucose is a synthetic sugar used in the formation of L-Glucose Pen taacetate, a potential therapeutic agent regarding type II diabetes. In addition, L-glucose can be used as a colon cleansing agent for before a colonoscopy procedure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-(-)-glucosa es un enantiómero de la D-glucosa más común, un carbohidrato natural utilizado frecuentemente en procesos celulares. La L-glucosa es un azúcar sintético utilizado en la formación de pentaacetato L-glucosa, un agente terapéutico potencial para la diabetes tipo 2. Además, la L-glucosa se puede utilizar como agente de limpieza de colon antes de un procedimiento de colonoscopia.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 921-60-8
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00148913
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Glucose
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 148°C to 157°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1724626
Sinónimo l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol.
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Rotación óptica −53° (c=10 in Water, 24h)
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 180.156
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%