Learn More
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001061
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Endogenous, non-selective glutamate receptor agonist
L-Glutamic acid is a the predominant excitatory transmitter in the mammalian central nervous system. L-Glutamic acid acts at ionotropic and metabotropic glutamate receptors.
MNI-caged-L-glutamate (Cat. No. 1490) also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Número MDL MFCD00002634
Sinónimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (S)-2-aminopentanodioico
Peso molecular (g/mol) 147.13
Cantidad 1 g
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza >98%
Título del producto
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™ >