Learn More
Gibco™ L-glutamina (200 mm)
L-glutamina (200 mm)
Marca: Gibco™ 25030024
14.01 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La L-glutamina es un aminoácido necesario para el cultivo celular. La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, así como en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza la degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH. La L-glutamina Gibco™ es una solución madre de 200 mM lista para usar que actúa como un suplemento de cultivo celular. La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, pero generalmente se sitúa en el intervalo de 2–6 mM.También ofrecemos el suplemento Gibco™ GlutaMAX™ como una alternativa estable a la L-glutamina.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales de dos instalaciones
La L-glutamina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-glutamina Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
cGMP, norma ISO 13485, FDA | |
L-glutamina (200 mM), 100 ml, concentración 100X, forma líquida, participa en la formación de nucleótidos de purina y pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, L-glutamina es una solución madre 200 mM lista para su uso | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero | |
Para uso diagnóstico in vitro |
De –5 a –20 °C | |
100 X | |
L-glutamina | |
100 mL |
Título del producto
Para uso diagnóstico in vitro.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido