Learn More
Gibco™ L-glutamina (200 mM)
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
paquete de 20
Descripción
La L-glutamina es un aminoácido necesario para el cultivo celular. La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, así como en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza la degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH. La L-glutamina Gibco™ es una solución madre de 200 mM lista para usar que actúa como un suplemento de cultivo celular. La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, pero generalmente se sitúa en el intervalo de 2–6 mM.
También ofrecemos el suplemento Gibco™ GlutaMAX™ como una alternativa estable a la L-glutamina.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales de dos instalaciones
La L-glutamina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-glutamina Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
También ofrecemos el suplemento Gibco™ GlutaMAX™ como una alternativa estable a la L-glutamina.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales de dos instalaciones
La L-glutamina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-glutamina Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | cGMP, norma ISO 13485, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De –5 a –20 °C |
| Descripción | L-glutamina (200 mM), 20 x 100 ml, concentración 100X, forma líquida, participa en la formación de nucleótidos de purina y pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, L-glutamina es una solución madre 200 mM lista para su uso |
| Concentración | 100 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | L-glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
| Cantidad | 20 x 100 mL |
| Estado normativo | Para uso diagnóstico in vitro |
Para uso diagnóstico in vitro.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction