Learn More
L-glutamine, 99 to 100%, MP Biomedicals™ Código de producto.: 17827496
L-glutamine, 99 to 100%, MP Biomedicals™
Código de producto. 17827496 Tienda MP Biomedicals Productos
250 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Código de producto. 17827496
Marca: MP Biomedicals 0210180683
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-carbamilbutanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
Color White
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 100%
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Forma física Polvo
Título del producto
L-glutamine, 99 to 100%, MP Biomedicals™ >