Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamina, 99 % Código de producto.: 10328843
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamina, 99 %
Código de producto. 10328843 Tienda Thermo Scientific Productos
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10328843
Marca: Thermo Scientific Chemicals 119950025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Glutamine
Punto de fusión 185.0°C
Nombre de nota 99%
pH 4 to 6 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Rotación específica +31.5° to +33° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 15, 4507
Transmitancia 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0436318 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number11995065,119950025,11995123,119951000,11995115,11995040,119955000
Número de loteA0436318 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number119950025,119951000,119955000
Número de loteA0466031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number11995065,119950025,11995123,119951000,11995115,11995040,119955000
Número de loteA0460417 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2024 Catalog Number11995065,119950025,11995123,119951000,11995115,11995040,119955000
Número de loteA0443587 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/01/2024 Catalog Number119950025,119951000,119955000
Nombre del producto
  • L(+)-Glutamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamina, 99 % >