Learn More
L-glutamina, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 185°C |
| CAS | 56-85-9 |
| pH | 4.0 to 6.0 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Número MDL | MFCD00008044 |
| Sinónimo | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
| Clave InChI | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
| Mostrar más |