Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de L-glutamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Reactant in the synthesis of rhenium-glutamine conjugates. It is mainly used in food and pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de conjugados de renio-glutamina. Se utiliza principalmente en la industria alimentaria y farmacéutica.
Solubilidad
Soluble 0,3 gramos en 2 ml de solución transparente de agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos y calor.
Reactivo en la síntesis de conjugados de renio-glutamina. Se utiliza principalmente en la industria alimentaria y farmacéutica.
Solubilidad
Soluble 0,3 gramos en 2 ml de solución transparente de agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos y calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride |
Color | Blanco |
Información de solubilidad | Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution. |
Nombre IUPAC | clorhidrato de tert-butil 2-amino-4-carbamoilbutanoato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.71 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Polvo |