Learn More
L-Glutatión, oxidado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405909
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15405909
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63715.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Actúa como aceptor de hidrógeno en la determinación enzimática de NADP y. NADPH
L-Glutathione is used as a Acts as hydrogen acceptor in enzymatic determination of NADP and NADPH, it is used to reduced back to glutathione (GSH) via the NADPH-dependent enzyme glutathione reductase. The ratio of GSH to GSSG is often used to gauge the level of oxidative stress in cells, with higher concentrations of GSSG implying more oxidative stress
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-glutatión se utiliza para que actúe como aceptor de hidrógeno en la determinación enzimática de NADP y NADPH, se usa para reducir de nuevo a glutatión (GSH) a través de la enzima glutatión reductasa dependiente de NADPH. La proporción de GSH a GSSG se utiliza a menudo para medir el nivel de estrés oxidativo de las células, con concentraciones más altas de GSSG que implican más estrés oxidativo
Solubilidad
Soluble en agua, DMF y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27025-41-8
Fórmula molecular C20H32N6O12S2
Peso molecular (g/mol) 612.63
Número MDL MFCD00150701
Clave InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinónimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxibutanoil]amino]-3-(carboximetilamino)-3-oxopropil]disulfanil]-1-(carboximetilamino)-1-oxopropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutathione, oxidized
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 1718700
Índice Merck 14,4475
Información de solubilidad Soluble in water,DMF,and ethanol.
Rotación óptica −105° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.64
Forma física Polvo