Learn More
Clorhidrato de L-histidina monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10095790
Clorhidrato de L-histidina monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095790
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10095790
Marca: Thermo Scientific Acros 411731000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5934-29-2
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151027
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine hydrochloride monohydrate
Nombre de nota 98%
Amonio 200ppm max.
pH 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 25, 513
Rotación específica + 9.90
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 10, 4617
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica + 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465440 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Número de loteA0465176 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Número de loteA0463133 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/06/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Número de loteA0462254 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Número de loteA0459206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Nombre del producto
  • L-Histidine hydrochloride monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de L-histidina monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >