Learn More
L-histidina monoclorhidrato monohidrato, reactivo para cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400197
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
Código de producto. 15400197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61465.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
L-Histidine is used in cell culture media formulations used in biomanufacturing. L-Histidine has been used to study cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line MOLT-4 to study modulation of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-histidina se utiliza en las formulaciones de medios de cultivo celular utilizadas en la biomanufactura. La L-Histidina se ha utilizado para estudiar cultivos de la línea celular de leucemia T-linfoblástica humana MOLT-4 para estudiar la modulación de la apoptosis.
Solubilidad
Libremente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5934-29-2
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151027
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 4168261
Índice Merck 14,4720
Información de solubilidad Freely soluble in water
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.63 (191.62 Anhydrous)
Rotación óptica +10° (c=5 in 5N HCl)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo