Learn More
L(-)-histidinol dihidrocloruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297023
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1596-64-1
Fórmula molecular C6H13Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 214.09
Número MDL MFCD00078058
Clave InChI FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci
PubChem CID 197743
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propan-1-ol;dihidrocloruro
SMILES C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Histidinol dihydrochloride
Espectro infrarrojo Auténtico
Color Blanco a beige
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 3.00
Condición de rotación específica −3° (24°C c=2,H2O)
Punto de fusión 193.0°C to 199.0°C
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Histidinol dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
L(-)-histidinol dihidrocloruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >