Learn More
L-homoserina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11338805 250 mg 250 miligramos
11318805 1 g 1 g
11328805 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11338805
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12427.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 672-15-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Homoserine is used in the biosynthesis of methionine, threonine and isoleucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-homoserina se utiliza en la biosíntesis de metionina, treonina e isoleucina.
Solubilidad
Soluble en agua (1100 mg/ml a 30 °C) y metanol (con moderación). Insoluble en etanol.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-15-1
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00063090
Clave InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-hidroxibutanoico
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homoserine
Punto de fusión ∽203°C (decomposition)
Beilstein 1721681
Índice Merck 14,4739
Información de solubilidad Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Rotación óptica −9° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 99%