Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Isoleucine |
Punto de fusión | 284.0°C to 286.0°C |
Color | Blanco |
Cloruro | 500ppm max. |
Metales pesados (como Pb) | 20ppm max. |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H |
Hierro (Fe) | 30ppm max. |
Beilstein | 04, 454 |