Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-láctico, solución en agua al 90 % Código de producto.: 10592274
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-láctico, solución en agua al 90 %
Código de producto. 10592274
5L., Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
1 l
5L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10592274
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189870051
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00064266
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulacMostrar másMostrar menos
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Lactic acid
Punto de ebullición de 125,0 °C
Color De incoloro a amarillo
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Índice Merck 15, 5385
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: solubles en alcohol, furfurol y éter, prácticamente insolubles en cloroformo y carbono, disulfuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza ≥88%
Densidad 1,2000 g/ml
Cantidad 5L.
Temperatura de inflamación >112 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,4260 hasta 1,4280
Gravedad específica 1,2
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460875 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number189870051,189872500,189870010
Número de loteA0463441 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/06/2024 Catalog Number189870051,189872500,189870010
Número de loteA0449919 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2023 Catalog Number189870051,189872500,189870010
Número de loteA0401035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number189870051,189872500,189870010
Número de loteA0407382 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number189870051,189872500,189870010
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-láctico, solución en agua al 90 % >