Learn More
Ácido L-láctico, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046132
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11357986
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13242.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Sintón quiral útil, compuesto básico de los depsipéptidos.El ácido L-láctico es un producto intermedio en la fermentación del azúcar. Desempeña un papel muy importante en varios procesos bioquímicos. Es un ingrediente importante en alimentos procesados como el yogur, los quesos frescos, el koumiss y el kombucha. Aporta el sabor agrio a los panes de masa fermentada. Se utiliza en productos farmacéuticos para preparar lactatos solubles en agua, preparados tópicos y cosméticos. Actúa como conservante de alimentos, agente aromatizante, agente endurecedor, descalcificador, eliminador de jabón y agente antibacteriano. Es un componente activo de la solución Ringer Lactato y la solución de Hartmann.′′ Además, se utiliza para la reanimación con líquidos después de la pérdida de sangre debido a un traumatismo y una cirugía.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00064266
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic acid
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 52°C to 54°C
Densidad 1.22
pH 2.8
Punto de ebullición 119°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1720251
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5337
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Lactic acid, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: L-Lactic acid