Learn More
Ácido L-(+)-láctico, ca 85-90 % sol. acu., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is most commonly used for fluid resuscitation after blood loss due to trauma, surgery, or burn injury. It is used in the agricultural, chemical, leather processing, pharmaceuticals, and cosmetics industries, used as an electroplating agent, food/feed additive, pH regulator, cleaning/washing agent, and tanning agent; used to flavor animal feeds; used as a solvent and intermediate in chemical production, as a pH regulator in fabric finishing, and in paints, coatings, soaps, and cleaning products; used to make large scale and fine chemicals, pulp-paper-paper products, food products, and plastic products, in mining, health services, agriculture-forestry-fishing, and building and construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
se utiliza más comúnmente para la reanimación con líquidos después de la pérdida de sangre debido a un traumatismo, cirugía o lesión por quemaduras. Se utiliza en las industrias agrícola, química, de procesamiento de cuero, farmacéutica y cosmética, se utiliza como agente de galvanoplastia, aditivo para alimentos/piensos, regulador del pH, agente de limpieza/lavado, desinfectante y agente de curtido; se utiliza para dar sabor a los alimentos para animales. Se utiliza como disolvente e intermedio en la producción química, como regulador del pH en el acabado de telas, y en pinturas, revestimientos, jabones y productos de limpieza; se utiliza para fabricar productos químicos finos y a gran escala, productos de papel, productos alimenticios y productos plásticos, en la minería, los servicios de salud, agricultura-silvicultura-pesca y la construcción.
Solubilidad
completamente miscible en agua. Soluble en agua.
Notas
almacénese lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-(+)-Lactic acid |
pH | 2.8 |
Punto de fusión | 18°C |
Beilstein | 1720251 |
Índice Merck | 145337 |
Información de solubilidad | Fully miscible in water. Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.08 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sol. ac. de ≈85 a 90 % |
Densidad | 1.209 |
Cantidad | 500 g |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252925 | Certificado de análisis | 06/11/2024 | A17268.36,A17268.0E,A17268.22 |
W09K007 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | A17268.36,A17268.0E,A17268.22 |
10240269 | Certificado de análisis | 28/04/2022 | A17268.36,A17268.0E,A17268.22 |
10058566 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17268.36,A17268.0E,A17268.22 |
10152556 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17268.36,A17268.0E,A17268.22 |
Seguridad y manipulación
- L-(+)-Lactic acid, ca 85-90% aqueous solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: L-(+)-Lactic acid