Learn More
L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11430178
L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430178
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11430178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23745.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7533-40-6
Fórmula molecular C6H15NO
Peso molecular (g/mol) 117.19
Número MDL MFCD00063676
Clave InChI VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Sinónimo l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metilpentano-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucinol
Índice de refracción 1.451
Densidad 0.917
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Rotación óptica +1.1° (Neat)
Sensibilidad Air Sensitive
Beilstein 1719240
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >