Learn More
Melford L-Lysine Acetate
L-Lysine Acetate is employed in biotechnological processes, especially in the production of recombinant proteins and enzymes.
137.00€ - 580.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Lysine Acetate |
---|---|
CAS | 57282-49-2 |
Fórmula molecular | C8H18N2O4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30018435
|
Melford
L37020-100.0 |
100 g |
137.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30018436
|
Melford
L37020-500.0 |
500 g |
580.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
L-Lysine Acetate is employed in biotechnological processes, especially in the production of recombinant proteins and enzymes.
L-Lysine Acetate is employed in biotechnological processes, especially in the production of recombinant proteins and enzymes. It plays a role in cell culture media to support the growth and productivity of cells.Additionally, L-Lysine Acetate is utilized in laboratory research, particularly in studies related to protein synthesis, enzymology, and other biochemical processes.
Its role as a fundamental amino acid makes it valuable in understanding various cellular and molecular mechanisms.
Especificaciones
L-Lysine Acetate | |
57282-49-2 | |
C8H18N2O4 |