Learn More
Diclorhidrato de éster etílico L-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492848
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3844-53-9
Fórmula molecular C8H20Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 247.16
Número MDL MFCD00039068
Clave InChI DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
Sinónimo l-lysine ethyl ester dihydrochloride, h-lys-oet.2hcl, ethyl l-lysinate dihydrochloride, ethyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, ethyl l-lysinate hcl, s-ethyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, ethyl ester, dihydrochloride, h-lys-oet·2hcl, h-lys-oet inverted exclamation mark currency2hcl, lys-oet2hcl
PubChem CID 107468
Nombre IUPAC ethyl (2S)-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Punto de fusión ∼145°C (decomposition)
Beilstein 3697099
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.17
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl L-lysinate dihydrochloride