missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford L-Lysine Monohydrate

Código de producto. 30018437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30018437 100 g 100 g
30018438 500 g 500 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018437

Marca: Melford L37050100.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

  • CAS Number: 39665-12-8
  • Molecular Formula: C6H14N2O2 H2O
  • Molecular Weight: 164.21g/mol

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-Lysine Monohydrate
CAS 39665-12-8
Fórmula molecular C6H14N2O2-H2O
Cantidad 100 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.