Learn More
Melford L-Lysine Monohydrate
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 39665-12-8
- Molecular Formula: C6H14N2O2 H2O
- Molecular Weight: 164.21g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Lysine Monohydrate |
| CAS | 39665-12-8 |
| Fórmula molecular | C6H14N2O2-H2O |
| Cantidad | 500 g |