Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de L(+)-lisina, 99 % Código de producto.: 10625042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20€
    55.66€ / 25 g
    Ahorro 2.54€
    4% Descuento
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de L(+)-lisina, 99 %
Código de producto. 10625042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
25 g, Frasco de plástico, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10625042
Marca: Thermo Scientific Chemicals 173730250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20€
    55.66€ / 25 g
    Ahorro 2.54€
    4% Descuento
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39665-12-8
Fórmula molecular C6H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00151035
Clave InChI HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Sinónimo l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L(+)-Lysine monohydrate
Punto de fusión 212.0°C to 214.0°C
Amonio 200ppm max.
pH 9 to 10.5 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco a amarillo
Cloro (Cl) 300ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Rotación específica + 26.25
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 14, 5636
Transmitancia 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 1500g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in common neutral solvents
Agua 10 to 11.5%
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;hidrato
Condición de rotación específica + 26.25 (20.00°C c=8,6N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0471823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto173730250,173735000,173731000
Número de loteA0468496 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Código de producto173730250,173735000,173731000
Número de loteA0461687 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Código de producto173730250,173735000,173731000
Número de loteA0449068 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto173730250,173735000,173731000
Número de loteA0392691 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Código de producto173730250,173735000,173731000
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de L(+)-lisina, 99 % >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.