Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monoclorhidrato de L-lisina, +99 %
Código de producto. 11497707
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11497707
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16249.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
L-Lysine monohydrochloride is widely used as nutritional supplements in food and beverage industries. It can also be used in animal feed as source of L-Lysine.  L-Lysine Monohydrochloride can be used in a wide variety of industries including: food production, beverage, pharmaceutical, agriculture/animal feed, and various other industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato de L-lisina se utiliza ampliamente como suplemento nutricional en las industrias de alimentos y bebidas. También se puede utilizar en piensos como fuente de L-lisina. El monoclorhidrato de L-lisina puede utilizarse en muchos sectores, como producción de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, y agricultura/piensos, entre otros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-27-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine monohydrochloride
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Beilstein 3563889
Índice Merck 14,5636
Información de solubilidad It is soluble in water.
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Rotación óptica +20° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza ≥99%