Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Manosa, 99 %
Código de producto. 11413318
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
Código de producto. 11413318
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17722.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
L-Mannose is used in a study to assess substrate specificity of galactokinase from Streptococcus pneumoniae. It has also been used in a study to investigate a versatile route to L-hexoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-manosa se utiliza en un estudio para evaluar la especificidad de sustrato de galactoquinasa de Streptococcus pneumoniae. También se ha utilizado en un estudio para investigar una ruta versátil hacia las L-hexosas.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10030-80-5
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00136021
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Sinónimo l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Mannose
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 0.25 g
Beilstein 1724628
Información de solubilidad Soluble in Water (100mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%