Learn More
L(-)-Manosa, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10464155
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10030-80-5
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00136021
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Sinónimo l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Mannose
Punto de fusión 129.0°C to 131.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (60° to 70°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3)
Rotación específica − 14.70
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L(-)-Mannose