Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15404399
500 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine
Punto de fusión 284°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 1722294
Índice Merck 14,5975
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, reactivo de cultivo celular >