Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Metionina metil éster clorhidrato, 98 %
Código de producto. p-156153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
Código de producto. 10421851
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-18-1
Fórmula molecular C6H14ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 199.69
Número MDL MFCD00012491,MFCD00067540
Clave InChI MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine methyl ester hydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 151°C to 153°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica +26° (24°C c=5,H2O)
Rotación específica + 26
Información de solubilidad (5% in methanol) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo