Learn More
L-NAME hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002178
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Non-selective NOS inhibitor
NO synthase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-NAME hydrochloride
CAS 51298-62-5
Fórmula molecular C7H16ClN5O4
Número MDL MFCD00039052,MFCD00133613
Sinónimo h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
Clave InChI QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC hydrogen methyl (2S)-2-amino-5-{[amino(nitroamino)methylidene]amino}pentanoate chloride
Peso molecular (g/mol) 269.69
PubChem CID 135193
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.69