Learn More
L-NMMA acetate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18005962
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Non-selective NOS inhibitor
Competitive, irreversible inhibitor of all three NOS isoforms.
CAS 53308-83-1
Fórmula molecular C9H20N4O4
Peso molecular (g/mol) 248.283
Clave InChI IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
Nombre IUPAC Ácido acético;ácido(2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
SMILES CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-NMMA acetate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.28
Porcentaje de pureza >98%