missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Norvalina, 99 %

Código de producto. p-7044900
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11392636

Marca: Thermo Scientific Chemicals L08658.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol

L-Norvaline enhances NO production from activated macrophages. It is known to promote tissue regeneration and muscle growth and become a precursor in the penicillin biosynthetic pathway. It also can be used for nutrition agent and drug synthesis. For example: it can react with phthalic acid anhydride to get N,N-phthaloyl-L-norvaline.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La L-Norvalina no mejora la producción de macrófagos activados. Se sabe que favorece la regeneración tisular y el crecimiento muscular y se convierte en un precursor en la vía biosintética de la penicilina. También se puede utilizar en la síntesis de agentes nutricionales y fármacos. Por ejemplo: puede reaccionar con anhídrido de ácido ftálico para obtener N,N-ftaloyl-L-norvalina.

Solubilidad
Soluble en agua (casi transparente), 10,5 g/100 ml (18 °C).

Notas
Debe almacenarse lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6600-40-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064421
Clave InChI SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanoico
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-Norvaline
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721162
Índice Merck 14,6716
Información de solubilidad Soluble in water (almost transparency),10.5g/100 mL (18°C).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Rotación óptica +25° (c=10 in 20% HCl)
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado