Learn More
Clorhidrato de L-ornitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11430043 25 g 25 g
11440043 100 g 100 g
11450043 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11430043
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12111.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
L-Ornithine hydrochloride is used in the biosynthesis of L-arginine, L-proline and polyamines. It plays an important role in ammonia metabolism via the urea cycle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de L-ornitina se utiliza en la biosíntesis de L-arginina, L-prolina y poliaminas. Desempeña un papel importante en el metabolismo del amoníaco a través del ciclo de la urea.
Solubilidad
Soluble en agua (543 mg/ml a 20 °C) y alcohol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 168.621
Número MDL MFCD00064562
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine hydrochloride
Punto de fusión ∼238°C (decomposition)
Beilstein 3625847
Índice Merck 14,6874
Información de solubilidad Soluble in water (543mg/ml at 20°C),and alcohol.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Rotación óptica +23° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%