Learn More
L-fenilalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
11484653 1 g 1 g
11494653 5 g 5 g
11404663 25 g 25 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11484653
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11586.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151.21 g/mol
L-Phenylalaninol acts as an antiulcer agent that reduces the secretion of gastric acid and prevents ulcer formation. It inhibits intestinal absorption of L-phenylalanine making it a prospective treatment for phenylketonuria. Further, it reacts with nitriles to form oxazolines, which finds application in palladium-catalyzed allylic substitution. In addition to this, it is also used in amidation for chiral resolution and nicotinamide adenine dinucleotide modeling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-fenilalaninol actúa como agente antiulceroso que reduce la secreción de ácido gástrico y previene la formación de úlceras. Inhibe la absorción intestinal de L-fenilalanina, lo que lo convierte en un tratamiento prospectivo para la fenilcetonuria. Además, reacciona con los nitrilos para formar oxazolinas, que se utiliza en la sustitución alílica catalizada con paladio. Además de esto, también se utiliza en la amidación para la resolución quiral y el modelado de nicotinamida adenina dinucleótido.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo, etanol y metanol.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3182-95-4
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00004732
Clave InChI STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
PubChem CID 447213
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
SMILES N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Phenylalaninol
Punto de fusión 89°C to 94°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −23° (c=5 in ethanol)
Número UN UN3259
Beilstein 2208238
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%