Learn More
L-fenilalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-Phenylalaninol acts as an antiulcer agent that reduces the secretion of gastric acid and prevents ulcer formation. It inhibits intestinal absorption of L-phenylalanine making it a prospective treatment for phenylketonuria. Further, it reacts with nitriles to form oxazolines, which finds application in palladium-catalyzed allylic substitution. In addition to this, it is also used in amidation for chiral resolution and nicotinamide adenine dinucleotide modeling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El L-fenilalaninol actúa como agente antiulceroso que reduce la secreción de ácido gástrico y previene la formación de úlceras. Inhibe la absorción intestinal de L-fenilalanina, lo que lo convierte en un tratamiento prospectivo para la fenilcetonuria. Además, reacciona con los nitrilos para formar oxazolinas, que se utiliza en la sustitución alílica catalizada con paladio. Además de esto, también se utiliza en la amidación para la resolución quiral y el modelado de nicotinamida adenina dinucleótido.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo, etanol y metanol.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Phenylalaninol |
Punto de fusión | 89°C to 94°C |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | −23° (c=5 in ethanol) |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Número UN | UN3259 |
Beilstein | 2208238 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,ethyl acetate,ethanol and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |