Learn More
L-(-)-Prolinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. Also it is a efficient organocatalysts for aldol reactions on water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También es un eficaz organocatalizador para las reacciones aldol en el agua.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También es un eficaz organocatalizador para las reacciones aldol en el agua.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-(-)-Prolinamide |
Punto de fusión | 95°C to 104°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 80807 |
Información de solubilidad | Soluble in water and ethanol (50mg/ml). |
Rotación óptica | −105° (c=2 in Ethanol) |
Nombre IUPAC | (2S)-pirrolidina-2-carboxamida |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.15 |
Porcentaje de pureza | 99% |