Learn More
L-prolina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Proline |
CAS | 147-85-3 |
Fórmula molecular | C5H9NO2 |
Número MDL | MFCD00064318 |
Envase | Frasco de polietileno |
Sinónimo | l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh |
Clave InChI | ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | OC(=O)C1CCCN1 |
Nombre IUPAC | Ácido (2S)-pirrolidina-2-carboxílico |
Peso molecular (g/mol) | 115.13 |