missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-(+)-ramnosa, monohidrato, ∽ 99 %, MP Biomedicals™

Código de producto. p-4404505 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g

Código de producto. 11456192

Marca: MP Biomedicals 0210280910

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Identificadores de productos químicos

CAS 10030-85-0
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clave InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinónimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Color Blanco
Densidad 1.47g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 99%
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6S)-6-metiloxano-2,3,4,5-tetrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza ∼99%
Forma física Solid
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado