Learn More
L(+)-Ribosa, 99 % Código de producto.: 15560524
L(+)-Ribosa, 99 %
Código de producto. 15560524
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 15560524
Marca: Thermo Scientific Acros 257910050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24259-59-4
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00167010
Clave InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Sinónimo l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
Nombre IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ribose
Punto de fusión 84.0°C to 86.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Cantidad 5 g
Beilstein 01,859
Condición de rotación específica + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Rotación específica + 20.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0426676 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Catalog Number257910010,257910050,257910250
Número de loteA0451979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number257910050,257910250
Número de loteA0446265 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2022 Catalog Number257910010,257910050,257910250
Número de loteA0399158 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2021 Catalog Number257910010,257910050,257910250
RUO – Research Use Only
Título del producto
L(+)-Ribosa, 99 % >