Learn More
Masterflex™ Unidad de dispensación modular digital L/S™ con E/S remota
La unidad de dispensación modular digital Masterflex™ L/S™ con E/S remota tiene tres modos de dispensación y motores de mantenimiento reducido.
Marca: Masterflex™ 77301-40
5277.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El formato modular permite la colocación del motor y el controlador donde más convenga.
- Las unidades de precisión incluyen un intervalo de dispensación programable que permite establecer el retardo entre ciclos de dispensación para programar una dispensación cómoda y automática por tiempo o por volumen.
- La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización; la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
- Programe la unidad mediante el teclado de membrana simple; los ajustes están protegidos con la función de bloqueo/desbloqueo.
- Caudal de 0,0012 a 3400 ml/min con L/S; el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos.
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
- Selección del idioma favorito desde un menú fácil de usar para programación y funcionamiento
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
- Motor reversible, purga de tubos antes o después del bombeo, o bombeo de líquidos en cualquier dirección.
- La carcasa del controlador de plástico ABS apilable y resistente a salpicaduras tiene clasificación IP33.
- Capacidades de control remoto a través de conector hembra DB25 en la parte posterior del controlador.
Especificaciones
2,2 amperios | |
Dispensación digital | |
De 90 a 260 V CA | |
Clasificación IP33 (controlador, motor) | |
1/10 hp | |
E/S remota: de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado a través de cierre de contacto | |
± 0,1 % (de 0,1 rpm a 600 rpm) | |
75 vatios (motor) |
Velocidad variable digital | |
Controlador: (263 x 211 x 140 mm), motor: 222 x 97 x 120 mm | |
De 0,006 a 3400 ml/min. | |
Controlador de plástico/aluminio ABS, sistema de accionamiento de acero pintado | |
Se aceptan 2. | |
Sí | |
Estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, cartucho, multicanal, tubos de PTFE, cabezales de bomba de diafragma de PTFE | |
Variable |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Masterflex™ Unidad de dispensación modular digital L/S™ con E/S remota > Velocidad variable digital
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido