Learn More
Masterflex™ Unidad de dispensación de lavado modular digital L/S™ con E/S remota
Click to view available options
Caudal:
De 0,28 a 1700 ml/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- Control remoto disponible mediante comunicación analógica: tensión, corriente y cierre de contacto
- Selección del idioma favorito desde un menú fácil de usar para programación y funcionamiento
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones. por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo de ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99h, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Motor sin escobillas y sin mantenimiento que ofrece una precisión de control de velocidad ± 0,1 %
- Índice de regulación: De 6000 a 1
- Motor reversible, purga de tubos antes o después del bombeo, o bombeo de líquidos en cualquier dirección.
- Los potentes motores le permiten apilar cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
- Rango de caudales de 0,28 a 1700 ml/min con el tubo L/S incluido: el caudal depende de las rpm del motor, el cabezal de bomba y el tamaño del tubo
- La carcasa del controlador de montaje en pared es de aluminio con recubrimiento en polvo y dispone de clasificación NEMA4X (IP66) para el lavado.
- Capacidades de control remoto mediante conexión resistente a la intemperie en el controlador
- La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización; la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
- Programación de la unidad a través del sencillo teclado de membrana; función de bloqueo/desbloqueo del teclado para proteger los ajustes.
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 1 |
| Descripción | Unidad con clasificación IP66 |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica |
| Caudal | De 0,28 a 1700 ml/min. |
| Motor Speed | De 0,1 a 600 rpm |
| Para utilizar con | Tamaños de los tubos: L/S™ 13, 14, 16, 17, 18, 25 |
| Incluye | Unidad L/S (77301-50), cabezal de bomba Easy-Load (77200-62), tubos C-Flex ULTRA de 3 m (10 pies), conexión de cable de 1,8 m (6 pies), cable de alimentación con toma IEC 320/CEE 22 de 1,8 m (6 pies) |
| Cabezal de bomba | Cabezal de bomba L/S™ Easy-Load II (77200-62) |
| Control de velocidad | ±0,1% |
| Mostrar más |