Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba Easy-Load™ II L/S™ para tubos de alto rendimiento
Código de producto. 11746808
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,06 a 2300 ml/min
De 1,7 a 2900 ml/min
Material del rodillo:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Material del rodillo unitSize
11746808 De 1,7 a 2900 ml/min Acero laminado en frío 1 PCS
13214250 De 0,06 a 2300 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
11750869 De 1,7 a 2900 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
3 options
Código de producto. 11746808
Marca: Masterflex™ 7720052
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cabezales de bomba Masterflex™ L/S Easy-Load II para tubos de alto rendimiento con retención automática que mantienen los tubos en su lugar de forma segura sin ajuste manual— solo tiene que cargar el tubo y poner en marcha la bomba
  • El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación.
  • La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida útil del tubo.
  • Carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) con rotor de acero inoxidable (SS) o acero laminado en frío (CRS): elija CRS para economía o SS para una mayor durabilidad y resistencia química.
  • El modelo 77201-62 con oclusión ajustable le permite aflojar la oclusión para una mayor vida útil del tubo o aumentar la oclusión para mayor presión.
  • Cada cabezal de bomba para tubos de bomba de precisión de alto rendimiento admite tubos de tamaño L/S™ 15, L/S™ 24, L/S™ 35 y L/S™ 36. Para lograr velocidades de flujo de 1,7 a 2900 ml/min (1-600 rpm).
Especificaciones
Caudal De 1,7 a 2900 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de alto rendimiento
Incluye Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
Modelo 77200-52
N.º de canales 1
N.º de rodillos 4
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 7 cm
Altura global (métrico) 12,1 cm
Anchura global (métrico) 12,7 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero laminado en frío
Tipo de tubos L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Tipo Cabezal de bomba Easy-Load II
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Sulfuro de polifenileno