Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba Easy-Load™ II L/S™ para tubos de alto rendimiento
Click to view available options
Caudal:
De 0,06 a 2300 ml/min
De 1,7 a 2900 ml/min
Material del rodillo:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Beskrivning
Los cabezales de bomba Masterflex™ L/S Easy-Load II para tubos de alto rendimiento con retención automática que mantienen los tubos en su lugar de forma segura sin ajuste manual— solo tiene que cargar el tubo y poner en marcha la bomba
- El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación.
- La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida útil del tubo.
- Carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) con rotor de acero inoxidable (SS) o acero laminado en frío (CRS): elija CRS para economía o SS para una mayor durabilidad y resistencia química.
- El modelo 77201-62 con oclusión ajustable le permite aflojar la oclusión para una mayor vida útil del tubo o aumentar la oclusión para mayor presión.
- Los cabezales de bomba para la precisión de alto rendimiento de tubos son compatibles con los tamaños de tubo L/S™ 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 y L/S 18. Para lograr caudales de 1,7 a 2900 ml/min (de 1 a 600 rpm)
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,1 x 12,7 x 7 cm (Al x An x Pr) |
| Caudal | De 0,06 a 2300 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tubos de bomba de precisión |
| Incluye | Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud |
| Modelo | 77200-60 |
| N.º de canales | 1 |
| N.º de rodillos | 4 |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Fondo total (métrico) | 7 cm |
| Altura global (métrico) | 12,1 cm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction