Learn More
Masterflex™ Sistemas de bombas L/S™ MasterSense™
Sistemas de bomba completos para un suministro preciso de líquidos con una interfaz intuitiva de pantalla táctil
7085.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | IP 33 |
---|---|
Tipo de control | Velocidad variable digital |
Clasificación de carcasa | IP33 |
Motor Speed | De 0,1 a 600 rpm |
Reversible | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17342473
|
Masterflex™
MFLX77920-40 |
Bomba L/S™ MasterSense™, compatible con red EtherNet/IP™ con MasterflexLive™, con cabezal de bomba Easy-Load™ para tubos de precisión; de 90 a 260 V CA | De 0,08 a 480 ml/min |
7085.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17352473
|
Masterflex™
7792042 |
Bomba L/S™ MasterSense™, compatible con red EtherNet/IP™ con MasterflexLive™, con cabezal de bomba Easy-Load™ II para tubos de precisión de alto rendimiento; de 90 a 260 V CA | De 0,28 a 1700 ml/min. |
7195.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17362473
|
Masterflex™
7792050 |
Bomba L/S™ MasterSense™, compatible con red Profibus con MasterflexLive™, con cabezal de bomba Easy-Load™ para tubos de precisión; de 90 a 260 V CA | De 0,08 a 480 ml/min |
7165.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17372473
|
Masterflex™
MFLX77920-52 |
Bomba L/S™ MasterSense™, compatible con red Profibus con MasterflexLive™, con cabezal de bomba Easy-Load™ II para tubos de precisión de alto rendimiento; de 90 a 260 V CA | De 0,28 a 1700 ml/min. |
7270.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Rendimiento preciso y repetible que es rápido y fácil de configurar y programar
- 5 in pantalla táctil capacitiva TFT/RGB (12.7 cm) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
- Las actualizaciones de firmware inalámbricas permiten aprovechar al máximo las mejoras de las características y la funcionalidad de la unidad
- Entre las opciones de conectividad y control se incluyen MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus o señal analógica
- El acceso de usuario de tres niveles– ofrece la opción de controlar quién puede utilizar la bomba y a qué nivel.
- Modo de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo– control de lotes y tiempo de intervalo/apagado en los modos Volumen y Tiempo
- La bomba permite guardar y recuperar los programas de dispensación más utilizados para una configuración rápida
- Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen– garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras
Especificaciones
IP 33 | |
IP33 | |
Sí | |
Unidad, cabezal de la bomba, tubos y cable de alimentación de 1,8 m con toma CEI 320/CEE22 | |
Velocidad variable digital | |
50/60 |
Velocidad variable digital | |
De 0,1 a 600 rpm | |
Tubos y cabezales de bomba Masterflex™ | |
Aluminio y plástico ABS | |
90/260 VCA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Sistemas de bombas L/S™ MasterSense™