Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con 2 tapones L/S™ PharMed™ BPT
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Descripción
Masterflex™ Tubing Links for FH15 and FH30 Peristatlic Pumps are precision-extruded to provide optimum performance for flow accuracy and repeatability.
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, Farmacopea europea (EP) |
| Descripción | Acoplamientos de tubos FH15 y FH30 |
| Diámetro interior (imperial) | 1/32 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor) |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,51 in, 13 mm |
| Para utilizar con | Sistemas de bombas FH15 o FH30 |
| Para utilizar con (aplicación) | Excelentes para trabajos con tejidos y células: no tóxicos y no hemolíticos. La larga duración minimiza el riesgo de exposición a los fluidos; reduce el coste de los tubos y el tiempo de inactividad de las bombas. Opaco a la luz ultravioleta y la luz visible para proteger los fluidos sensibles a la luz. Baja permeabilidad a los gases. Versión de alta presión (6,89 bar [100 psi]) disponible. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -60 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Mostrar más |