Learn More
Masterflex™ Sistema de bomba de diafragma de PTFE L/S™
El sistema de bomba de diafragma de PTFE Masterflex™ L/S™ es ideal para aplicaciones de alimentación química y medición que requieren alta pureza y/o alta presión
Marca:  Masterflex™ 77915-10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11719789
  • 4210.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los accionamientos de la consola de velocidad variable de precisión L/S™ ofrecen un control preciso de la velocidad del ±0,25 % para una regulación exacta del caudal
  • La gran pantalla LED y los indicadores LED confirman las rpm del motor y la dirección del motor de un vistazo
  • Los sistemas de bomba completos incluyen todo lo que necesita para empezar a bombear
  • Ideal para aplicaciones de alimentación química y medición que requieren alta pureza y/o alta presión
  • Rango de caudales de 80 a 800 ml/min - el caudal depende de las rpm del motor y del tamaño del tubo
  • Las piezas húmedas de PTFE ayudan a mantener la pureza del líquido
  • Bombee a través de los filtros o en el sistema presurizado
  • La válvula de retención en el lado de entrada de la bomba mantiene el cebado hasta dos horas cuando la bomba está apagada.
  • Su geometría exclusiva minimiza la agitación de fluidos y el volumen muerto para una alta precisión de medición sin contaminación de reactivos
Especificaciones
Especificaciones
Velocidad variable digital, control de velocidad del ± 0,25 %
De 6 a 600 r. p. m.
(43,94 x 21,08 x 21,59 cm)
De 80 a 800 ml/min
Clasificación IP33
1,8 A a 115 V, 1,2 A a 230 V
De 90 a 260 V CA
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cabezal de bomba de diafragma de PTFE L/S (07090-42)