Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ para tubos de precisión, carcasa de PPS, rotor de acero inoxidable
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
508.00€
Especificaciones
Material | Sulfuro de polifenileno |
---|---|
N.º de canales | 1 |
N.º de rodillos | 3 |
Tipo de oclusión | Fijo |
Altura total (imperial) | 3 pulg |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11890080
|
Masterflex™
07018-52 |
2300 ml/min |
508.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11870060
|
Masterflex™
07013-52 |
36 ml/min |
508.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales—ideal para usos en espacio limitado.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
- Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
- El rotor está fabricado en acero inoxidable (SS) para una mayor durabilidad.
Especificaciones
Sulfuro de polifenileno | |
3 | |
3 pulg | |
2,5 in | |
3 pulg | |
Acero inoxidable | |
De 0,02 a 600 rpm |
1 | |
Fijo | |
77 mm | |
64 mm | |
77 mm | |
Acero inoxidable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ para tubos de precisión, carcasa de PPS, rotor de acero inoxidable